Learn More
Abcam Rabbit monoclonal [M87-3] Anti-Mouse IgG1, IgG2a, IgG2b H&L - BSA and Azide free, 100 ug
Artikelnummer. 32111345 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32111345 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32111345 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab288279100ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Monoclonal antibody, suitable for ELISA.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Rat and Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon M87-3
Zusammensetzung pH: 7.2 - 7.4, Constituents: PBS
Gen Ighg1
Gensymbole Ighg1
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Affinity purification Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Rat and Mouse.
Zielspezies Rat, Mouse
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Wirt Abk. Rb
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Rt, Ms
Zielmolekül Ighg1, Rat, Mouse
Validierte Anwendung Abk. ELISA