Beschreibung
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Rat
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Sandwich ELISA |
| Konjugat | Unconjugated |
| Gensymbole | Il1rn |
| Menge | 10 x 96 Tests |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Ganzes Molekül | Yes |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Testspezifität | This product reacts with Rat. |
| Zielspezies | Rat |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Mehr anzeigen |