Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Ig delta chain C region |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 11-26 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS |
| Gen | Ig delta chain C region secreted form |
| Wirtsspezies | Rat |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification Protein A |
| Menge | 250 μg |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?