Learn More
Abcam Rat monoclonal [23G3] Anti-Mouse IgE epsilon chain (Biotin), 250 ug
Artikelnummer. 32109544 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32109544 250 μg 250 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32109544 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab99585250ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rat Monoclonal antibody, suitable for ICC/IF, Flow Cyt, ELISA.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: ICC/IF, Flow Cyt, ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 23G3
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
Gen IGHE
Gensymbole IGHE
Wirtsspezies Rat
Reinigungsverfahren Affinity purification
Menge 250 μg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Mouse.
Zielspezies Mouse
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Wirt Abk. Rt
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms
Zielmolekül IGHE, Mouse
Validierte Anwendung Abk. ICC/IF, Flow Cyt, ELISA