Learn More
Abcam Rat monoclonal [23G3] Anti-Mouse IgE epsilon chain (HRP), 500 uL
Artikelnummer. 32109178 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μL
Packungsgröße:
500 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32109178 500 μL 500 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32109178 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab99574500uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rat monoclonal [23G3] Anti-Mouse IgE epsilon chain (HRP)
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: ELISA, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: PBS, Glycerol
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Spezifikation
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 23G3
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gen IGHE
Gensymbole IGHE
Wirtsspezies Rat
Reinigungsverfahren Affinity purification Protein A
Menge 500 μL
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Mouse.
Zielspezies Mouse
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Format Vial
Isotype IgG1
Wirt Abk. Rt
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms
Zielmolekül IGHE, Mouse
Validierte Anwendung Abk. ELISA, ICC/IF