Learn More
Abcam Rat monoclonal [LO-MG2b-1] Anti-Mouse IgG2b heavy chain, 250 ug
Artikelnummer. 32116201 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32116201 250 μg 250 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32116201 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab11566250ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rat Monoclonal antibody, suitable for ELISA, with 1 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein G
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon LO-MG2b-1
Zusammensetzung Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
Gen Mouse IgG2b
Wirtsspezies Rat
Reinigungsverfahren Affinity purification Protein G
Menge 250 μg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Mouse.
Zielspezies Mouse
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Wirt Abk. Rt
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms
Zielmolekül Mouse IgG2b
Validierte Anwendung Abk. ELISA