Learn More
Abcam Rat monoclonal [LO-MM-9] Anti-Mouse IgM heavy chain (Biotin), 250 ug
Artikelnummer. 32117535 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32117535 250 μg 250 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32117535 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab11659250ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rat Monoclonal antibody, suitable for ELISA.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2a
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.2, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon LO-MM-9
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung pH: 7.2, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
Gen Ighm
Gensymbole Ighm
Wirtsspezies Rat
Menge 250 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Vial
Zielspezies Mouse
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a
Wirt Abk. Rt
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms
Zielmolekül Ighm, Mouse