missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Rat monoclonal [SB74g] Anti-Mouse IgG2b gamma chain (Alexa Fluor™ 647), 250 ug

Artikelnummer. 32110136 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32110136 250 μg 250 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32110136 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab172327250ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal antibody, suitable for Flow Cyt, ELISA, IHC-P, ICC/IF, with 4 citations.

  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Applications: Flow Cyt, ELISA, IHC-P, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid

The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement

Spezifikation

Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SB74g
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Gen Mouse IgG2b
Wirtsspezies Rat
Menge 250 μg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Mouse.
Zielspezies Mouse
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Wirt Abk. Rt
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms
Zielmolekül Mouse IgG2b
Validierte Anwendung Abk. Flow Cyt, ELISA, IHC-P, ICC/IF
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.