Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB77e] Anti-Mouse IgG1 H&L (HRP) preadsorbed, 500 uL
Artikelnummer. 32116380 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μL
Packungsgröße:
500 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32116380 500 μL 500 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32116380 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab99603500uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rat Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA, with 5 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
Spezifikation
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon SB77e
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gensymbole Ighg1
Wirtsspezies Rat
Menge 500 μL
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Mouse.
Zielspezies Mouse
Produkttyp Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Wirt Abk. Rt
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms
Validierte Anwendung Abk. ELISA