Learn More
Abcam Sheep Anti-Mouse IgG H&L (HRP), 1 mg
Artikelnummer. 32118109 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32118109 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32118109 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab1024581mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, IHC-P, ELISA, WB, with 2 citations.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, IHC-P, ELISA, WB
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spezifikation
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Zusammensetzung pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
Gensymbole Ighg1
Wirtsspezies Sheep
Reinigungsverfahren Affinity purification Immunogen
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Mouse.
Zielspezies Mouse
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Wirt Abk. Sh
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms
Validierte Anwendung Abk. ICC, IHC-P, ELISA, WB