Learn More
Abcam Sheep Anti-Rabbit IgG H&L, 1 mg
Artikelnummer. 32110815 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32110815 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32110815 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab970911mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, WB, ELISA, IHC-P, with 2 citations.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, WB, ELISA, IHC-P
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spezifikation
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
Wirtsspezies Sheep
Reinigungsverfahren Affinity purification Immunogen
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Rabbit.
Zielspezies Rabbit
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Wirt Abk. Sh
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Rb
Validierte Anwendung Abk. ICC, WB, ELISA, IHC-P