Learn More
Abcam Sheep Anti-Rat IgG H&L (HRP), 1 mg
Artikelnummer. 32109644 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32109644 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32109644 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab68521mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sheep Anti-Rat IgG H&L (HRP)
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Spezifikation
Anwendungen Dot Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Zusammensetzung Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Wirtsspezies Sheep
Reinigungsverfahren Affinity purification
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Verpackung Vial
Testspezifität This product reacts with Rat.
Zielspezies Rat
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Wirt Abk. Sh
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Rt
Validierte Anwendung Abk. Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB