Learn More
Abcam Tetracosanoic acid (Lignoceric acid), Long chain saturated fatty acid, 100 mg
Artikelnummer. 32109444 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32109444 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32109444 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab143875100mg
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Tetracosanoic acid
  • Form: Solid
Spezifikation
Zusammensetzung Constituents: 100% Tetracosanoic acid
Menge 100 mg