Learn More
Abcam Total OXPHOS Rodent WB Antibody Cocktail, 300 ug
Artikelnummer. 32114808 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
300 μg
Packungsgröße:
300 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32114808 300 μg 300 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32114808 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab110413300ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibody, suitable for WB, with over 1,000 citations.
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Mouse, Rat, Cow, Human and Cynomolgus monkey
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: 0.15% HEPES
  • Form: Liquid
Spezifikation
Anwendungen Western Blot
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: 0.15% HEPES
Gensymbole NDUFB8
Menge 300 μg
Regulatorischer Status RUO
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität This product reacts with Mouse, Rat, Cow, Human and Cynomolgus monkey.
Zielspezies Mouse, Rat, Bovine, Human, Cynomolgus Monkey
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Versandbedingung Blue Ice
Reaktivität Abk. Ms, Rt, Cow, Hu
Validierte Anwendung Abk. WB