missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ ABCB5 Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 340273 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This peptide is useful as a blocking peptide for NBP1-77687. For further blocking peptide related protocol, click here . |
| Gen-Alias | ABCB5 P-gp, ABCB5alpha, ABCB5beta, ATP-binding cassette protein, ATP-binding cassette sub-family B member 5, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 5, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, EST422562, P-glycoprotein ABCB5 |
| Gensymbol | ABCB5 |
| Menge | 0,1 mg |
| Forschungskategorie | ABC Transporters, Lipid and Metabolism |
| Lagerungspuffer | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur