missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ABCD2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17895642
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17895642 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17895642

Marke: Invitrogen™ PA5142890

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

Additional Information: No cross-reactivity expected with ABCD1. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:32,000.

ABCD2 is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intra-cellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). This protein is a member of the ALD subfamily, which is involved in peroxisomal import of fatty acids and/or fatty acyl-CoAs in the organelle. All known peroxisomal ABC transporters are half transporters which require a partner half transporter molecule to form a functional homodimeric or heterodimeric transporter. The function of this peroxisomal membrane protein is unknown; however this protein is speculated to function as a dimerization partner of ABCD1 and/or other peroxisomal ABC transporters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ABCD2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen ABCD2
Gen-Zugriffsnummer Q9UBJ2
Gen-Alias ABC39; Abcd2; adrenoleukodystrophy related; adrenoleukodystrophy-like 1; Adrenoleukodystrophy-related protein; ALD1; ALDL1; ALDR; ALDRP; ATP binding cassette subfamily D member 2; ATP-binding cassette sub-family D member 2; ATP-binding cassette, subfamily D (ALD), member 2; ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 2; ATP-binding cassette, sub-family D, member 2; hALDR; LOW QUALITY PROTEIN: ATP-binding cassette sub-family D member 2
Gensymbole ABCD2
Wirtsspezies Goat
Immunogen Peptide with sequence C-PLSDTLAIKGKVID.
Reinigungsverfahren Ammonium sulfate precipitation
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 225
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.