Learn More
ABCE1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen ABCE1
Konzentration 600 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Konjugat Unconjugated
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30235976
Unterlagen ansehen
Proteintech
28548-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30233951
Unterlagen ansehen
Proteintech
28548-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The ABCE1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ABCE1. This antibody recognizes human antigen. The ABCE1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
ABCE1
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Liquid
Human
ABC38; OABP; RLI; RNASEL1; RNASELI; RNS4I
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
600 μg/mL
Unconjugated
Rabbit
6059
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.