Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ 384-Well-Lagerplatten, quadratische Well, 120μl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10532255
Change view
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Schwarz
Volumen (metrisch) Well:
55 μl
120 μl
250 μl
300 μl
Wellform:
Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
Runder, konischer Boden (V-Well)
Fit for Purpose:
PCR-fähig
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Farbe Volumen (metrisch) Well Wellform Fit for Purpose unitSize
10532255 Naturfarben 55 μl Runder, konischer Boden (V-Well) PCR-fähig 50 Stück
10701534 Naturfarben 120 μl Quadratisch, konischer Boden (V-Well) PCR-fähig 50 Stück
10324663 Schwarz 120 μl Quadratisch, konischer Boden (V-Well) PCR-fähig 50 Stück
10602674 Naturfarben 250 μl Quadratisch, konischer Boden (V-Well) PCR-fähig 50 Stück
11514764 Naturfarben 300 μl Quadratisch, konischer Boden (V-Well) PCR-fähig 50 Stück
5 options
Artikelnummer. 10532255
Marke: Thermo Scientific™ AB1056
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
384-Well-Mikroarrayplatte mit pyramidenförmigen Well-Böden für maximale Probenrückgewinnung.
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten bieten Lagerungssicherheit für Assays, Mischbibliotheken oder die Lagerung von Proben für den Zwischen- oder Langzeitgebrauch. Abgene Mikrotiterplatten werden gemäß den strengen Spezifikationen in unserem Reinraum der Klasse 100,000 ISO 9001-Bedingungen mit hochwertigen medizinischen Harzen aus reinem Polypropylen hergestellt, die Vertrauen in die Qualität und Leistung der Lagerungsplatten gewährleisten. Diese Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten wurden gemäß ANSI-Standards entwickelt und sind mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz kompatibel. Die Polypropylen-Lagerungsplatten werden mit Spindel-, Pyramiden-, U- und V-Bodenwells sowie einem breiten Volumenspektrum für die meisten Anwendungen angeboten.
Alle Thermo Scientific Platten werden in unserem Reinraumwerk hergestellt, um einen molekularen Gütegrad zu gewährleisten. Unsere große Bandbreite an Platten aus Polypropylen bietet ausgezeichnete Lösungen für die Probenlagerung und Assay-Einrichtung, sodass Verdünnungen und Aliquote einfach gehandhabt, gelagert oder transportiert werden können. Alle Platten sind im ANSI-Format für die Kompatibilität mit automatisierten Systemen konzipiert. Um Sie bei der Lagerung und Rückverfolgung weiter zu unterstützen, können alle Platten mit anwenderspezifischen Barcodes geliefert werden.
Besondere Eigenschaften
  • Pyramidenförmiger Well-Boden für einfache Probenentnahme
  • Separate, erhöhte Ränder um jedes Well für eine effektive Abdichtung und zur Verringerung des Risikos von Kreuzkontaminationen
  • Zusätzliche erhöhte Eckränder zum Schutz der Dichtungskanten
Kompatible Verschlussfolie: Heißversiegelung
Gefährlich: Keine
maximale Zentrifugalkraft: 5000 g
Max.-Vol. (Filmdichtung): 120 μl
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase-, PCR, DNase- und Human-DNA-frei. ANSI-konform
Format 384-Well
Beschreibung 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 16 x 24
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung 50 Kartons
Bindungsart PP mit geringer Bindungsaffinität
Produktlinie ABgene
Farbe Naturfarben
Produkttyp Aufbewahrung und Probenvorbereitung aus Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 55 μl
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 45 μl
Sterilität Reinraum
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Runder, konischer Boden (V-Well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung
Max. RZB 5000 × g
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 10
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
RNase-frei Ja
Fit for Purpose PCR-fähig
Plate Size ANSI/ SLAS-Standard