Learn More
Thermo Scientific™ Thermo-Fast PCR-Platte, 48 Wells, klar
Click to view available options
Menge:
50 plates
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Das bequeme Format der 48-Well-Platte mit Halbrand für PCR- und qPCR Anwendungen ermöglicht niedrigere Probenzahlen. Der halbhohe Rand macht die Platte steifer und bietet Platz für Beschriftungen und Barcodes. Sie ist in verschiedenen Farben erhältlich und mit Standard-Mehrkanalpipetten und automatisierten Liquid-Handling-Systemen kompatibel. Die Platte ist bei Verwendung von Klebefilmen, -folien und Deckelstreifen versiegelbar.
Besondere Eigenschaften
- Praktisches Format für geringere Probenzahlen
- Der halbhohe Rand erhöht die Steifigkeit und ermöglicht die Beschriftung oder Barcodierung
- Versiegelbar mit Klebefilmen und -folien sowie flachen, ultraklaren und gewölbten Deckelstreifen
- Maximales Well-Volumen von 0,3 ml (bei Verwendung mit Klebefolie und Heißsiegelung)
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Verpackung | 50 Platte |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 0,3 ml |
| Anzahl Wells | 48 |
| Mehr anzeigen |