Learn More
Thermo Scientific™ Abgene Empty 2.0 ml 2D Screw Cap Tube Rack (Blue) (VE=10 Stück)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11954714
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11954714
Marke: Thermo Scientific™ AB1434
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Thermo Scientific Abgene 2 ml-Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode und Schraubkappe verbinden ein traditionelles Lagerungsformat mit den zusätzlichen Vorteilen der sicheren Probenverfolgung und einem hoch kompakten Rack im Mikrotiterplattenformat für die vereinfachte Probenhandhabung.
Sichere Rückverfolgbarkeit
  • Der 2D-Barcode ist selbst unter härtesten Laborbedingungen sichtbar und gut zu erkennen.
  • Mit den 2D-Barcode-Lesegeräten der Thermo Scientific Reihe kann der 2D-Barcode jedes Röhrchens sofort decodiert werden. Die Röhrchen können in jede beliebige Applikation oder Datenbank eingelesen bzw. mithilfe verschiedener Datenexportoptionen integriert werden.
  • Sind die Probendaten erst einmal gespeichert, müssen Sie nur noch mithilfe der Suchfunktion der Datenbank nach dem Röhrchen suchen, um sofort auf Probeninformationen zugreifen und den Inhalt jedes einzelnen Lagerungsröhrchens identifizieren zu können.
Überlegenes Design
  • Sparen Sie wertvollen Platz im Tiefkühlgerät durch ein innovatives, stapelbares Rack im 6 x 8-Mikrotiterplattenformat für 48 Röhrchen im bekannten 2 ml-Kryokonservierungformat
  • Alphanumerisches Referenzgitter an Rack und Deckel identifizieren deutlich die Position des jeweiligen Lagerungsröhrchens.
  • Röhrchen mit Außengewinden verhindern Kontaminationen.
  • Der offene Rackboden ermöglicht das gleichzeitige Lesen aller Barcodes, was Zeit spart und die Effizienz der Einfrier- und Auftauvorgänge erhöht.
  • Im Gegensatz zu anderen Kunststoff- oder Kartonlagerungsboxen gewährleistet das stapelbare, sichere Rack ferner, dass Ihr Tiefkühlgerät aufgeräumt bleibt, was die Probenentnahme beschleunigt.
  • Das V-förmige Innendesign der Wells verringert das Totvolumen und verbessert die Probenrückgewinnung.
Strengste Qualitätskontrolle
  • Jedes Röhrchen wird zur Sicherstellung der Lesbarkeit gescannt.
  • Jeder Code wird anhand einer vollständigen Datenbank aller zuvor zugewiesenen 2D-Codes überprüft, um jegliche Duplikate innerhalb der gesamten Reihe von Abgene Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode auszuschließen
  • Jede Charge mit Lagerungsröhrchen ist auf Dichtheit geprüft, um die Integrität und Sicherheit von Proben zu gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 ml-Röhrchen mit 2D-Barcode