Learn More
Scientific Industries ABI Digital Vortex-Genie 2, EU-Stecker
Artikelnummer. 11341464 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Reglertyp:
Digitale Tastatur
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reglertyp Packungsgröße
11341464 Digitale Tastatur 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11341464 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.95 €
    512.40 € / 1 Stück
    Sparen 430.55 €
    45% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der ABI Digital Vortex-Genie 2 ist speziell NUR für Applied Biosystems Mikrotiterplatten-Protokolle konfiguriert.Lieferung mit Aufsatz für ABS-Mikrotiterplatten.Passend für alle Vortex-Genie 2 Aufsätze.
  • Speziell konfiguriertes System für Applied Biosystems Protokoll
  • Variable Drehzahl von 500 bis 2850 U/min für ein gezielt angepasstes Mischen von sanft bis kräftig
  • Digitale Steuerung und Anzeige von Drehzahl und Zeit
  • Die digitale Anzeige gewährleistet Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit.
  • Timer-Funktion:1 bis 99 s (Tastendruck), 1 bis 99 min oder Dauerbetrieb (freihändig)
  • Hält Bedingungen von Kühlräumen und Inkubatoren stand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Elektrische Anforderungen EU-Stecker, 230 V
Produkttyp Vortexschüttler
Zertifizierung/Konformität CE
Material Zink
Abmessungen (L x B x H) 16,5 x 12,2 x 16,5 cm (6,5 x 4,8 x 6,5 in.)
Gewicht (angloamerikanisch) 8,8 lb.
Gewicht (metrisch) 4 kg
Reglertyp Digitale Tastatur
Display Digital, Geschwindigkeit und Zeit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Applied Biosystems Mikrotiterplatten-Protokolle
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Adapter für Applied Biosystems (SI-0513)
Enthält Mikrotiterplatten-Adapter für Applied Biosystems (SI-0513)
IP-Schutzart II
Zeitschaltbereich 0 bis 99 min oder Dauerbetrieb
Gewährleistung und Service 2 Jahre Garantie