Learn More
Invitrogen™ ABI3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3V2G1)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
176.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Antigen ABI3
Klon 3V2G1
Konzentration 1.08 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283053
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558083
20 μL
176.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30282476
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558084
100 μL
436.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: VPDGRLSAAS SAFSLASAGS AEGVGGAPTP KGQAAPPAPP LPSSLDPPPP PAAVEVFQRP PTLEELSPPP PDEELPLPLD LPPPPPLDGD ELGLPPPPPG FGPDEPSWVP ASYLEKVVTL YPYTSQKDNE LSFSEGTVIC VTRRYSDGWC EGVSSEGTGF FPGNYVEPSC.
Inhibits ectopic tumor cell metastasis of SRD cells. In vitro, reduces cell motility.
Spezifikation
Spezifikation
ABI3
1.08 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Q9P2A4
51225
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 197-366 of human ABI3 (NP_057512.2).
Antibody
3V2G1
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
ABI3
2210414K06Rik; ABI family member 3; ABI family, member 3; ABI gene family member 3; ABI gene family, member 3; Abi3; AI987680; NESH; NESH protein; new molecule including SH3; SSH3BP3
ABI3
Primary
Protein A