Learn More
Abietinsäure, 75 %, TRC
Artikelnummer. 30315710
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315710 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315710 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA108200250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Abietic Acid (Sylvic Acid)
CAS 514-10-3
Summenformel C20 H30 O2
Menge 250 g
Synonym 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-, Abietic acid, (-)- (7CI), Podocarpa-7,13-dien-15-oic acid, 13-isopropyl- (8CI), (1R,4aR,4bR,10aR)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-Decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic acid, (-)-Abietic acid, 7,13-Abietadien-18-oic acid, Abieta-7,13-diene-18-oic acid, Abietic acid, NSC 25149, Odomit B 10, Sylvic acid, ZAO, ZAO (natural product), l-Abietic acid
InChI-Formel InChI=1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h7,12-13,16-17H,5-6,8-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
SMILES CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(=O)O)[C@H]2CC1
IUPAC-Name (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-Dimethyl-7-Propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-Octahydrophenanthren-1-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 302.45
Formelmasse 302.2246