Learn More
Abietinsäure, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10108133 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10108133 25 g Glasflasche 25 Gramm
10449310 100g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10108133 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173130250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 514-10-3 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 514-10-3
Summenformel Gehäuse C20H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 302.46
MDL-Nummer MFCD03423567
InChI-Schlüssel RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Synonym abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183
PubChem CID 10569
ChEBI CHEBI:28987
IUPAC-Name (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-Dimethyl-7-Propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-Octahydrophenanthren-1-Carbonsäure
SMILES CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Abietic acid
Namenshinweis 85%
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braungelb
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalle und Stückchen
Prozentgehaltsbereich 85%
Beilstein 09, II, 424
Merck Index 15, 7
Formelmasse 302.45
Reinheit (%) ≥80%
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Abietic acid, tech.
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.