Learn More
Abietinsäure, tech. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046271
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11303237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13770.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 514-10-3 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Abietinsäure ist ein nützlicher Vorläufer für die Synthese verschiedener natürlicher Produkte, einschließlich Diterpene und Steroide.
Löslichkeit
Löslich in Alkoholen, Aceton und Ether
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2 – 8 °C. Unter Inertgas lagern. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 514-10-3
Summenformel Gehäuse C20H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 302.46
MDL-Nummer MFCD03423567
InChI-Schlüssel RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Synonym abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183
PubChem CID 10569
ChEBI CHEBI:28987
IUPAC-Name (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-Dimethyl-7-Propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-Octahydrophenanthren-1-Carbonsäure
SMILES CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Abietic acid
Beilstein 2221451
Merck Index 14,7
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohols,acetone and ethers
Formelmasse 302.45
Reinheit (%) 75%
Güte Technisch
Menge 25 g
Geruch Merkmal
Empfindlichkeit Luftempfindlich