Learn More
Abirateronacetat-N-Oxid, Mikromol
Artikelnummer. 30462932
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30462932 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30462932 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3504.180025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Abirateronacetat-N-Oxid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Abiraterone Acetate N-Oxide
CAS 2517964-85-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Abiraterone Acetate N-Oxide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C26 H33 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Abiraterone Acetate N-Oxide
InChI-Formel InChI=1S/C26H33NO3/c1-17(28)30-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27(29)16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Lösungstyp Neat
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5ccc[n+]([O-])c5)[C@@H]3CC=C2C1
IUPAC-Name [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-Dimethyl-17-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 407.55
Menge 25 mg
Formelmasse 407.246 g/mol