Learn More
Abiraterone Acetate N-Oxide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Abiraterone Acetate N-Oxide |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Abiraterone Acetate N-Oxide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H33NO3/c1-17(28)30-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27(29)16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Menge | 25 mg |
| Formelmasse | 407.246 |