Learn More
Abirateron-Isopropyläther, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Abiraterone Isopropyl Ether |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Abiraterone Isopropyl Ether |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H37NO/c1-18(2)29-21-11-13-26(3)20(16-21)7-8-22-24-10-9-23(19-6-5-15-28-17-19)27(24,4)14-12-25(22)26/h5-7,9,15,17-18,21-22,24-25H,8,10-14,16H2,1-4H3/t21-,22-,24-,25-,26-,27+/m0/s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| Industry Type | Pharmazeutik |
| Menge | 100 mg |