Learn More
Abiraterone metabolite 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436617
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16436617 5 mg 5 Milligramm
16403898 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16436617 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103687
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Abiraterone metabolite 1 is a 5β-reduced metabolite of abiraterone. Abiraterone, a steroidal drug, inhibits CYP17A1, blocks androgen synthesis and prolongs survival in prostate cancer.
Abiraterone metabolite 1 is a 5β-reduced metabolite of abiraterone. Abiraterone, a steroidal drug, inhibits CYP17A1, blocks androgen synthesis and prolongs survival in prostate cancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Abiraterone metabolite 1
CAS 1940176-03-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H33NO
Menge 5 mg
Synonym 3β-OH-5α-Abi
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 25 mg/mL (71.12 mM)
SMILES C[C@@]12C(C3=CN=CC=C3)=CC[C@]1([C@@]4(CC[C@@]5([H])[C@@](C)([C@]4(CC2)[H])CC[C@@H](C5)O)[H])[H]
Molekulargewicht (g/mol) 351.52
Formelmasse 351.52
Reinheit (%) 98.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death