Learn More
Invitrogen™ Abituzumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
477.00 € - 1204.00 €
Spezifikation
Antigen Abituzumab Humanized
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30284767
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559623
100 μg
477.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30283459
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559624
1 mg
1204.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Abituzumab has been used in trials studying the treatment of Prostate Cancer Metastatic.
Spezifikation
Spezifikation
Abituzumab Humanized
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG2SA
Human
DI-17E6; EMD 525797
Antibody
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A