Learn More
Abnova™ Subtelomer 9p (Cy5) FISH-Sonde
Artikelnummer. 16082855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μl
Packungsgröße:
20 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16082855 20 μl 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16082855 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. FE0085.20uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
FISH-Hybridisierungspuffer (80 μl)
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von subtelomer Aberrationen mit der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
FISH ist ein Verfahren zur Identifizierung und Lokalisierung des Vorhandenseins oder Fehlens spezifischer DNA-Sequenzen in Zellen und Geweben. Abnova hat eine Reihe von FISH-Sonden für den Nachweis von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation entwickelt. Jede FISH-Sonde verfügt über ein Paar Lokus-spezifischer, Fluorophor-markierter Sonden, die aus einer Bakterienchromosomen-Bibliothek (BAC) stammen.
Vorteile
  • Zweifarbige Sonden für schnelle, empfindliche und spezifische Detektion
  • Funktioniert für Metaphase-Spread, in Paraffin gengebettetem und gefrorenem Gewebe
  • Identifizieren von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Niedrige Kreuzreaktivität
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Marker oder Farbstoff Cy5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Enthält FISH-Hybridisierungspuffer (80 ul)
Land/Region 9p-Subtelomer
Produkttyp 9p Subtelomer (Cy5) FISH-Sonde
Menge 20 μl