Learn More
Abnova™ Gesamt-RNA-Aufreinigungskit für Kulturzellen
Beschreibung
- Probentyp: Kulturzelle
- Probengröße: Kultivierte Tierzellen (bis 5 x 106)
Aufreinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Beschreibung | Das Aufreinigungskit für Gesamt-RNA aus kultivierten Zellen wurde speziell für die Aufreinigung von Gesamt-RNA aus kultivierten tierischen Zellen entwickelt. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung |
| Enthält | 60 ml RB-Puffer, 130 ml W1-Puffer, 50 ml Waschpuffer (200 ml Ethanol hinzufügen), 30 ml RNase-freies Wasser, RNA-Bindungsplatte, 0.35 ml Sammelplatte, Klebefolie |
| Produkttyp | Gesamt-RNA-Aufreinigungskit für Kulturzellen |
| Menge | 1 Kit |