Learn More
Abnova™ Fluoreszenzfarbstoff 647-I – Streptavidin
Beschreibung
Die leichte Rotverschiebung im Absorptionsspektrum macht den Fluoreszenzfarbstoff 647-I zu einer optimalen Anpassung für Filter, die für Cy-5-Farbstoffe entwickelt wurden. Außerdem ist ihre Fluoreszenz pH-unabhängig von pH 3 bis 11. Ideal für die Beschriftung mit Streptavidin für Fluoreszenzbildgebung und andere fluoreszenzbasierte biochemische Analysen. Für die meisten fluoreszierenden Streptavidin-Anwendungen ist eine Konzentration von 1 bis 20 g/ml ausreichend. Die optimale Arbeitsverdünnung ist vom Endbenutzer festzulegen.
- Spektrale Entsprechung: Alexa Fluor 647, Cy 5, DyLight 650
- Molarer Extinktionkoeffizient: ≥2,40,000 M-1cm-1
- Anregung (max.): 649 nm
- Emission (max.): 664 nm
- Löslichkeit: Wasser
- Lagerungspuffer: Wasser
Anwendung: Konjugation, Durchflusszytometrie
Empfohlene Lagerung: Lagerung bei -20 °C, mit Trockenmittel und vor Licht geschützt.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fluoreszenzfarbstoff 647-I mit Streptavidin-Konjugat. Die leichte Rotverschiebung im Absorptionsspektrum macht Fluoreszenzfarbstoff 647-I zu einer optimalen Lösung für Filter mit Cy5-Farbstoffen. Außerdem ist ihre Fluoreszenz von pH 3 bis 11 pH-unabhängig. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konjugation, Durchflusszytometrie |
| Menge | 200 μg |
| Produkttyp | Fluoreszenzfarbstoff 647-I – Streptavidin |
| Äquivalenz | Alexa Fluor 647, Cy 5, DyLight 650 |
| Lagerungspuffer | Wasser |
| Inhalt und Lagerung | Produkt in einer trockenen Umgebung bei -20 °C lagern und Licht vermeiden. Geben Sie ddH2O mit 0,1 % BSA in das Fläschchen, um eine 1 mg/ml-Stammlösung zu erhalten. Diese rekonstituierte Lösung bleibt 2 Monate lang stabil, wenn sie in Gegenwart von 2 mM Natriumazid gelagert und bei 4°°C vor Licht geschützt wird. Für eine längere Lagerung die rekonstituierte Lösung in Aliquote für den einmaligen Gebrauch aufteilbar oder ohne Aliquotierung gleiches Volumen an Glycerin zugeben und bei -20°°C vor Licht schützen. |
| Marker oder Farbstoff | Fluoreszenzfarbstoff 647-I – Streptavidin |
| Emission | 664 |
| Anregung | 649 |
Nur für Forschungszwecke (RUO).