Learn More
Abnova™ FISH(Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung)-Puffer
Optimiert für Leistungsfähigkeit mit FISH-Sonden
Marke:  Abnova™ U0028.1mL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16082368
  • 185.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 09-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrung bei 4 °C
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
1 ml
FISH Hybridisierungspuffer ist für die Leistung mit FISH-Sonden optimiert und enthält Dextran Sulfat, Formamid und SSC (pH7.0).
FISH-Hybridisierungspuffer (1 ml)