Learn More
Abnova™ Pflanzen-Gesamt-RNA-Aufreinigungs-Kit
Artikelnummer. 16042378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16042378 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16042378 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. U0065.1Kit
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Plant Gesamt-RNA-Aufreinigung-Kit wurde speziell für die Reinigung von Gesamt-RNA aus pflanzlichem Gewebe und Zellen entwickelt.
  • Bietet eine effiziente Methode zur Aufreinigung der Gesamt-RNA aus Pflanzengewebe und Zellen
  • Die Proben werden in Flüssigstickstoff gemahlen und anschließend gefiltert, um Zellrückstände zu entfernen
  • In Gegenwart eines Bindungspuffers und eines chaotropen Salzes bindet die Gesamt-RNA im Lysat an die Glasfasermatrix der Spin-Säule
  • Optionale DNase Behandlungen können durchgeführt werden, um unerwünschte DNA-Rückstände zu entfernen
  • Das Verfahren erfordert keine Phenolextraktion oder Alkohol-Fällungsmittel und kann innerhalb von 30 Minuten abgeschlossen werden
  • Die aufgereinigte Gesamt-RNA ist für den Einsatz in RT, RT-PCR, Echtzeit-PCR und Northern Blotting bereit
  • Bei Raumtemperatur lagern
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Beschreibung Plant Gesamt-RNA-Aufreinigung-Kit wurde speziell für die Reinigung von Gesamt-RNA aus pflanzlichem Gewebe und Zellen entwickelt.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung
Enthält 60 ml RB-Puffer, 60 ml PRB-Puffer, 50 ml W1-Puffer, 25 ml Waschpuffer (100 ml Ethanol hinzufügen), 15 ml RNase-freies Wasser, Filtersäule, RB-Säule, 2 ml-Entnahmeröhrchen
Produkttyp Pflanzen-Gesamt-RNA-Aufreinigungs-Kit
Menge 1 Kit