Learn More
Abnova™ Prostaglandin F2 alpha – ELISA-Kit
Zur quantitativen Messung von Prostaglandin F2-alpha in Milch, Zellkulturüberständen, Speichel, Urin, Serum und Plasma. Ein wettbewerbsfähiger Immunoassay.
Spezifikation
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
|---|---|
| Konjugat | AP |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Enthält | Mikrowells (96 Wells), EIA-Konjugat (5 ml), EIA-Antikörper (5 ml), Assay-Puffer (30 ml), Waschpufferkonzentrat (30 ml), Standard (0,5 ml), pNPP-Substrat (20 ml), Stopplösung: (5 ml) |
| Kennzeichnung | Nur für Forschungszwecke (RUO) |
Beinhaltet: Esel-Anti-Schaf, IgG Mikrotiterplatte, 96 Wells
PGF2α ELISA-Konjugat, 5 ml
PGF2α EIA-Antikörper, 5 ml
Quench-Puffer, 30 ml
Waschpuffer-Konzentrat, 27 ml
Prostaglandin F2α-Standard, 0.5 ml
pNpp-Substrat, 20 ml
Stopp-Lösung, 5 ml
Plattenversiegelungsgerät, je 1
Beschreibung
Das Prostaglandin F2 alpha ELISA-Kit ist ein kompetitives Immunassay zur quantitativen Messung von Prostaglandin F2α.Spezifikation
| Kolorimetrisch | |
| ELISA-Kit | |
| Nur für Forschungszwecke (RUO) |
| AP | |
| Mikrowells (96 Wells), EIA-Konjugat (5 ml), EIA-Antikörper (5 ml), Assay-Puffer (30 ml), Waschpufferkonzentrat (30 ml), Standard (0,5 ml), pNPP-Substrat (20 ml), Stopplösung: (5 ml) | |
| Kit bei 4 °C lagern. |