Learn More
R&D Systems™ ABpure™ Antibody Purification Kit
Artikelnummer. 18099633 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Ausreichend für:
1 Aufreinigung
3 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Test
3 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausreichend für Packungsgröße
18099633 3 Aufreinigungen 3 Tests
18016894 1 Aufreinigung 1 Test
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18099633 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2600010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. R&D Systems™ ABpure Antibody Purification Kit is used to remove contaminants such as BSA and other proteins, glycine, tris, and azide that interfere in conjugation reactions.
  • Used to purify antibodies from crude samples such as ascites fluid or immune serum
  • Antibody to be purified or cleaned up ideally is in volume of 0.1mL to 0.5mL
  • 20 to 500μg of antibody can be purified in each run
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausreichend für 3 Aufreinigungen
Produkttyp Antibody Purification Kit
Inhalt und Lagerung 4 °C
Produktlinie Novus
Menge 3 Tests
Nur für Forschungszwecke.