Learn More
R&D Systems™ Abpure™ TCS Antibody Purification Kit
Artikelnummer. 18057074 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Ausreichend für:
1 Aufreinigung
3 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Test
3 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausreichend für Packungsgröße
18057074 3 Aufreinigungen 3 Tests
18066404 1 Aufreinigung 1 Test
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18057074 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2640500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. R&D Systems™ Abpure TCS Antibody Purification Kit can be used in its rapid version by spin-purification in centrifuge, or by gravity-flow purification.
  • Fully compatible with InnovaCoat GOLD and LATEX conjugation kits which allow purified antibody to be conjugated rapidly
  • Antibody to be purified should be in 10mL to 50mL of tissue culture supernatant (TCS)
  • Up to 5mg of antibody can be purified in each run
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausreichend für 3 Aufreinigungen
Produkttyp Antibody Purification Kit
Inhalt und Lagerung 4 °C
Produktlinie Novus
Menge 3 Tests
Nur für Forschungszwecke.