Learn More
Fisherbrand™ Cargo™ Pipettengestell
Artikelnummer. 11958004 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Unit Size:
3 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farbe Unit Size
11958004 Blau 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11958004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.70 €
    71.11 € / 3 Stück
    Sparen 127.59 €
    64% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konfigurieren Sie die Behälter so, dass sie der verfügbaren Arbeitsfläche entsprechen. Cargo™ Pipet Racks können auf verschiedene Arten miteinander verbunden oder einzeln verwendet werden, um den jeweiligen Arbeitsplatz- und Lageranforderungen gerecht zu werden. Stabile Behälter aus ABS-Kunststoff mit schrägen Ablagen und Schutzdeckeln sorgen dafür, dass Pipetten sicher und in Griffweite aufbewahrt werden können.
  • Ideal zur Aufbewahrung und Organisation von serologischen Pipetten mit einem Volumen von 1,0 ml bis 50 ml.
  • Verwenden Sie die Halterungen einzeln oder verbinden Sie mehrere Einheiten für größere Aufbewahrungsbedürfnisse.
  • Klicken Sie horizontal oder vertikal zusammen, um die gewünschte Konfiguration zu erstellen.
  • Schutzdeckel umschließen die Einheiten, um Staubansammlungen zu verhindern und zusätzlichen Ablageplatz zu schaffen.
  • Magnete auf beiden Seiten des Geräts haften sicher und zuverlässig an Metalloberflächen.
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Pipetten
Material ABS
Positionen 1
Form Rechteckig
Stapelbar Ja
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Lagerung und Organisation serologischer Pipetten
Zur Verwendung mit (Geräte) Serologische Pipetten
Menge 3 Packung
Abmessungen (L x B x H) 301 x 100 x 127.5 mm
Länge (metrisch) 301 mm
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Breite (angloamerikanisch) 3,9 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Enthält Deckel
Produkttyp Pipettengestell
Einschübe Abgewinkelt
Höhe (metrisch) 127,5 mm
Breite (metrisch) 100 mm