Learn More
Hanna Instruments™ ABS kompakte, Mini-Magnetrührer aus Kunststoff
Artikelnummer. p-8005747
Click to view available options
Modell:
HI 180
Farbe:
Grün
Hellblau
Hellgelb
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10675751
Marke: Hanna Instruments™ HI180C2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhältlich in einer Vielzahl von Farben, die eine einfache Erkennung auf gedrängten Tischoberflächen ermöglichen. Hanna Instruments™ kompakte Mini-Magnetrührer aus Kunststoff sind zuverlässige, preiswerte Mini-Magnetrührer, die leicht, kompakt und einfach zu handhaben sind.
Die Magnetrührer der Serie HI80 sind kompakt und leicht und ermöglichen eine einfache Handhabung im Labor. Diese platzsparenden Rührer in verschiedentlicher Farbgebung sind selbst bei begrenzter Arbeitsfläche problemlos unterzubringen. Mehrere Rührer können gleichzeitig auf dem Labortisch aufgestellt werden. Die verschiedenen verfügbaren Farben helfen, die Proben besser erkennen zu können. Dank der LED-Leuchten ist gut zu erkennen, dass der Rührer in Betrieb ist und bleibt durch die chemisch beständige Kunststoffabdeckung vor Risiken durch verschüttete Chemikalien geschützt. 
  • Aus ABS-Kunststoff in verschiedenen Farben zur Identifizierung von Proben auf Labortischen mit begrenzten Platzverhältnissen
  • Variable elektronische Drehzahlregelung von 100 bis 1.000 U/min
  • Speedsafe™ automatische Drehzahlbegrenzung mit Anzeige beugt Unfällen und Schäden am Rührer vor, wenn die Last beim Rühren entfernt wird
  • Kostengünstige Option wenn zusätzliche Kosten durch ein Heizelement vermeidbar sind
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Geschwindigkeit 100 bis 1.000 U/min
Deckplattenmaterial ABS-Kunststoff
Fassungsvermögen 1 l
Spannung 230/100 bis 120/100 V
Durchmesser (metrisch) 137 mm
Höhe (metrisch) 51 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Gewährleistung und Service 2 Jahre
Farbe Hellblau
Enthält Mikro-Rührstab und Anleitung
Modell HI 180
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 50 °C
Typ Kompakter Mini-Magnetrührer
Gewicht (angloamerikanisch) 1,4 lb.
Gewicht (metrisch) 640 g