Learn More
Kartell™ Objektträgerspender, aus ABS und PS, für 50 Objekträger 26x76mm
Click to view available options
Höhe (metrisch):
140 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Für die fingerdruckfreie Ausgabe von Mikroskopobjektträgern
- Bis zu 50 Objektträger können in das Magazin eingelegt werden
- Eine Abdeckung schützt die Objektträger vor Staub
- Jeder Objektträger wird durch Drehen eines der beiden Rändelknöpfe, die sich jeweils auf einer Seite des Gusssockels befinden, ausgegeben
- Gummirollen auf Seite der Objektträger schieben den Objektträger heraus, der dann an den Kanten gegriffen werden kann
Specifications
Specifications
| Objektträgerkapazität | 50 |
| Gerät fasst | 50 Objektträger |
| Abmessungen (L x B x H) | 100 x 120 x 140 mm |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Material | ABS, Polystyrol |
| Größe | 76 x 26 mm |