Learn More
Testo™ Temperaturmesser aus ABS
Artikelnummer. 10324731
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
–50 bis 150 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
10324731 –50 bis 150 °C 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10324731
Marke: Testo™ 0560 1108
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Temperaturmessung in sehr kalten Umgebungen. Testo™ 110 Einkanal-NTC-Thermometer eignen sich optimal für den Einsatz in Kühlräumen, Kühlhäusern sowie im Freien.
  • 1-Kanal-NTC-Thermometer
  • Auch in einem sehr niedrigen Temperaturbereich, wie kalten Lagerräumen, äußerst akkurat
  • Optional anschließbarer Temperaturfühler für verschiedene Anwendungen vor Ort
  • Hörbarer Alarm, durch Anwender festgelegte Schwellenwerte
  • HACCP-konform, gemäß EN 13485 für den Gebrauch in der Lebensmittelbranche zertifiziert
Spezifikation
Material ABS
Max. Temperatur (metrisch) 150 °C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) –50 bis 150 °C
Genauigkeit ±0,2 °C
Breite (metrisch) 64 mm