Learn More
Testo™ testo 625, Feuchte-/Temperatur-Messgerät, incl. Mit integriertem Fühler.
Artikelnummer. 10338032
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-200 °C bis +1370 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
10338032 -200 °C bis +1370 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10338032 Lieferant Testo™ Lieferanten-Nr. 0563 6251
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Sonde eignet sich für eine Reihe von Anwendungen. Testo™625 Thermo Hygrometer sind ideal für den Einsatz in Archiven, Lagerräumen, Gewächshäusern und Gebäuden. Berechnet auch den Taupunkt und die Feuchttemperatur schnell und genau.
  • Misst Lufttemperatur und relative Feuchtigkeit
  • Berechnet Taupunkt und Feuchttemperatur
  • Anzeige von Min- und Max- Werten, Haltefunktion, Abschaltmodus
  • Integrierter langlebiger Feuchtigkeitsmesser für lang anhaltende Qualität
Spezifikation
Typ Thermohygrometer
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 100 %
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit Luftfeuchtigkeit: ±2.5 % RH (5 bis 95 %RH)
Temperaturbereich (metrisch) -200 °C bis +1370 °C
Temperaturgenauigkeit NTC: -10 bis +60 °C; TC Typ K (NiCr-Ni): -200 bis +1370 °C
Material ABS