Learn More
Novus Biologicals™ AbSelect™ G Serum Antibody Purification Kit
Artikelnummer. 18065704 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Ausreichend für:
1 Aufreinigung
3 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Test
3 Tests
Artikelnummer. Ausreichend für unitSize
18065704 1 Aufreinigung 1 Test
18076004 3 Aufreinigungen 3 Tests
2 options
Artikelnummer. 18065704
Marke: Novus Biologicals™ 8930030
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
For purification of antibodies from crude samples such as ascites fluid or immune serum
Protein G has a high affinity for the Fc regions of IgG molecules from a variety of species. AbSelect G Serum resin is prepared by coupling purified Protein G to agarose beads. It can therefore be used to purify IgG fractions from both serum and ascites fluid.
  • Compatible with the lightning-link antibody labeling kits
  • Allows purified antibody to be immediately labeled with an enzyme, fluorescent protein or fluorescent dye, with a hands-on time of under 30 seconds
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Antibody Purification Kit
Ausreichend für 1 Aufreinigung
Inhalt und Lagerung 4°C. Do not freeze.
Menge 1 Test