Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, low ROX
Artikelnummer. 11822173
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
400 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
11822173 1600 Reaktionen 1 Stück
11832173 400 Reaktionen 400 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11822173 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB4318B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ABsolute Blue qPCR-Mixe sind 2X-Mastermixe für die Sondenchemie. Es gibt geeignete Alternativen für alle gängigen Echtzeit-Instrumente.
Thermo Scientific™ ABsolute blaue qPCR-Gemische enthalten einen inerten blauen Farbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert und eine schnelle und einfache Überprüfung ermöglicht, ob der Mastermix abgegeben wurde.
  • Hohe Leistung – ABsolute-Empfindlichkeit, Konsistenz und Komfort
  • Verbesserter Kontrast und weniger Fehler - einfache Identifizierung korrekt aliquotierter Reaktionsgemische in allen Platten und Röhrchen
  • Universell – kompatibel mit allen gängigen qPCR-Plattformen
  • Anpassbar – erhältlich mit verschiedenen Konzentrationen des passiven Referenzfarbstoffs ROX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 16x 1,25 ml ABsolute Blue qPCR Low ROX-Mix (2x)
Ausreichend für 1.600 Reaktionen mit 25 µl.
Lagerung bei -20 °C
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
Produktlinie ABsolute Blue
Produkttyp qPCR-Mischung
Menge 1,600 reactions
Ausreichend für 1600 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Anzahl Reaktionen 1600 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 20 mL