Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, ROX
Beschreibung
Thermo Scientific™ ABsolute blaue qPCR-Gemische enthalten einen inerten blauen Farbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert und eine schnelle und einfache Überprüfung ermöglicht, ob der Mastermix abgegeben wurde.
- Hohe Leistung – ABsolute-Empfindlichkeit, Konsistenz und Komfort
- Verbesserter Kontrast und weniger Fehler – identifizieren Sie problemlos angemessen aliquotierte Reaktionsgemische in allen Platten und Röhrchen
- Universell – kompatibel mit allen gängigen qPCR-Plattformen
- Anpassbar – erhältlich mit verschiedenen Konzentrationen des passiven Referenzfarbstoffs ROX
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: • 1x 5 ml ABsolute Blue qPCR ROX-Mix (2X) Ausreichend für 400 Reaktionen mit 25 µl. Lagerung bei -20 °C |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Produktlinie | ABsolute Blue |
| Mehr anzeigen |