Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, low ROX
Beschreibung
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Gemische sind optimierte 2X Master-Gemische für die auf SYBR Green basierende Chemie. Die Master-Gemische enthalten einen blauen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert und die Überprüfung der Mastermix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher macht. ABsolute Blue qPCR-Gemische enthalten das Thermo-Start Taq Heißstart-Enzym für erhöhte Empfindlichkeit.
- Hohe Leistung – ABsolute-Empfindlichkeit, Konsistenz und Komfort
- Verbesserter Kontrast und weniger Fehler – identifizieren Sie problemlos angemessen aliquotierte Reaktionsgemische in allen Platten und Röhrchen
- Universell – kompatibel mit allen gängigen qPCR-Plattformen
- Anpassbar - Passive Referenzfarbstoffe, die mit ROX oder Fluorescein erhältlich sind
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: • 1x 5 ml ABsolute Blue QPCR SYBR Green Low ROX-Mix (2X) • 100 μl MgCl2 (1 M) Ausreichend für 400 Reaktionen mit 25 µl. Aufbewahrung bei -20 °C |
| Nachweisverfahren | SYBR |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P |
| Produktlinie | ABsolute Blue |
| Mehr anzeigen |