Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, low ROX
Artikelnummer. p-8015682
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
11862173 1600 Reaktionen 1600 Reaktionen
11872173 400 Reaktionen 400 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11862173 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB4322B
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält einen inerten blauen Farbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verstärkt, was die Verifizierung der Abgabe von Mastermix schnell, einfach und absolut sicher macht.
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Gemische sind optimierte 2X Master-Gemische für die auf SYBR Green basierende Chemie. Die Master-Gemische enthalten einen blauen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert und die Überprüfung der Mastermix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher macht. ABsolute Blue qPCR-Gemische enthalten das Thermo-Start Taq Heißstart-Enzym für erhöhte Empfindlichkeit.
  • Hohe Leistung – ABsolute-Empfindlichkeit, Konsistenz und Komfort
  • Verbesserter Kontrast und weniger Fehler – identifizieren Sie problemlos angemessen aliquotierte Reaktionsgemische in allen Platten und Röhrchen
  • Universell – kompatibel mit allen gängigen qPCR-Plattformen
  • Anpassbar - Passive Referenzfarbstoffe, die mit ROX oder Fluorescein erhältlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 16x 1,25 ml ABsolute Blue QPCR SYBR Green Low ROX-Mix (2x)
• 100 μl MgCl2 (1 M)
Ausreichend für 1.600 Reaktionen mit 25 µl.
Aufbewahrung bei -20 °C
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
Produktlinie ABsolute Blue
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 1,600 reactions
Ausreichend für 1600 Reaktionen von jeweils 25 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Genotypisierung, siRNA-Validierung
Kompatibilität qPCR-Cycler
Anzahl Reaktionen 1600 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 16 × 1,25 ml