Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, ROX
Artikelnummer. p-8015679
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
11812163 400 Reaktionen 400 Reaktionen
11802163 1600 Reaktionen 1600 Reaktionen
2 options
Artikelnummer. 11812163
Marke: Thermo Scientific™ AB4163A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enthält einen inerten blauen Farbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verstärkt, was die Verifizierung der Abgabe von Mastermix schnell, einfach und absolut sicher macht.
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Gemische sind optimierte 2X Master-Gemische für die auf SYBR Green basierende Chemie. Die Master-Gemische enthalten einen blauen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert und die Überprüfung der Mastermix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher macht. ABsolute Blue qPCR-Gemische enthalten das Thermo-Start Taq Heißstart-Enzym für erhöhte Empfindlichkeit.
  • Hohe Leistung – ABsolute-Empfindlichkeit, Konsistenz und Komfort
  • Verbesserter Kontrast und weniger Fehler – identifizieren Sie problemlos angemessen aliquotierte Reaktionsgemische in allen Platten und Röhrchen
  • Universell – kompatibel mit allen gängigen qPCR-Plattformen
  • Anpassbar - Passive Referenzfarbstoffe, die mit ROX oder Fluorescein erhältlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 1x 5 ml ABsolute Blue QPCR SYBR Green ROX-Mix (2X)
• 100 μl MgCl2 (1 M)
Ausreichend für 400 Reaktionen mit 25 µl.
Lagerung bei -20 °C
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinie ABsolute Blue
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 400 reactions
Ausreichend für 400 Reaktionen von jeweils 25 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Genotypisierung, siRNA-Validierung
Kompatibilität qPCR-Cycler
Anzahl Reaktionen 400 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 5 ml