Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Capillary Mix
Artikelnummer. 11842073
Click to view available options
Menge:
2000 x 20 μl-Reaktionen
Packungsgröße:
2000 Reaktionen
Artikelnummer. 11842073
Marke: Thermo Scientific™ AB1283B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific™ ABsolute bieten Sensibilität und Reproduzierbarkeit für Echtzeit-PCR-Anwendungen.
Genießen Sie Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit in Echtzeit-PCR-Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Absolute™ qPCR-Mastermischungen, deren Nachweis auf Proben basiert.
ABsolute qPCR Master-Gemische wurden für konsistente und am besten reproduzierbaren Daten über alle qPCR-Plattformen hinweg entwickelt. Firmeneigene Zusatzstoffe bieten verbesserte und gleichbleibende Endpunktwerte sowie niedrige Ct-Werte. Alle Mischungen enthalten Thermo-Start Taq DNA-Polymerase für erhöhte Spezifität, sowie dTTP für erhöhte Reaktionseffizienz und Empfindlichkeit (niedrige Ct).
  • Maximale Spezifität—Chemisch modifiziertes Thermo-Start™ Taq bleibt vollständig inaktiv, bis es 15Minuten lang auf 95° C erhitzt wird, wodurch eine unspezifische Amplifikation verhindert wird
  • Verbesserte Effizienz—Die Verwendung von dTTP anstelle von dUTP erhöht die Reaktionseffizienz um ca. 5 % und reduziert somit die Reaktionszeit
  • Höhere Empfindlichkeit—Die Kombination von Thermo-Start Taq und dTTP erhöht die Empfindlichkeit und ermöglicht die Erkennung von Templates mit niedriger Kopienzahl
  • Gerätespezifisch—Individuell optimierte qPCR-Mischungen für alle wichtigen qPCR-/Echtzeit-PCR-Geräte
  • Reproduzierbare Ergebnisse—Alle Mischungen werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um die chargenübergreifende Konsistenz zu gewährleisten
  • Einfaches Protokoll—Das Mastergemisch-Format reduziert Protokollschritte und minimiert das Risiko von Pipettierfehlern und Probenkontamination
Im Lieferumfang enthalten:
ABsolute qPCR Puffer (Thermo-Start DNA-Polymerase, dNTPs, MgCl2, passiver ROX™ Referenzfarbstoff (nur in ROX Mischungen)), separates ROX Fläschchen (nur in angegebenen Kits)
Empfohlen für:
Ideal für die qPCR-Analyse in molekularbiologischen Anwendungen, einschließlich Genexpression und SNP-Typisierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält:
•16 x 1,25 ml ABsolute QPCR-Kapillarmischung (2x)
Bei -20 °C lagern
Beschreibung ABsolute QPCR Kapillarmischung, 2.000 Reakt.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Produktlinie ABsolute
Produkttyp qPCR-Kapillarmischung
Menge 2000 x 20 μl-Reaktionen
Anzahl Reaktionen 2000 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA